Learn More
Tige en magnésium, 3,3 cm (1,3 po) de diamètre x 30 cm (12 po) de long, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485925 5 Pc. 5 pièces
11365759 1 Pc. 1 pièce
11375759 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15485925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010231.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium rod
Note relative au nom 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈450g/pc
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%