Learn More
Tige de magnésium, 7,9 mm (0,31 po) de diamètre x 25 mm (1 po) de longueur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440570 1 Pc. -
15486535 5 Pc. 5 pièces
11450570 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11440570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043355.KF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium rod
Note relative au nom 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈2.1g/piece
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%