Learn More
Tige de magnésium, 7,9 mm (0,31 po) de diamètre x 25 mm (1 po) de longueur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15486535
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15486535 5 Pc. 5 pièces
11440570 1 Pc. -
11450570 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15486535 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043355.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Specifications
Nom chimique ou matériau Magnesium rod
Note relative au nom 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈2.1g/piece
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%