Learn More
Salicylate de magnésium tétrahydraté, tech.
Code produit 11398148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398148 2.5 kg 2.50kg
11308158 100 g 100g
11318158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039379.A4
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 18917-95-8 | C14H18MgO10 | 370,59 g/mole
Il est utilisé pour traiter les douleurs musculaires légères à modérées. Il est également utilisé pour traiter les maux de tête, les maux de dos généraux et certaines douleurs articulaires comme l’arthrite. On le trouve dans une variété de médicaments en vente libre (OTC) en tant qu’anti-inflammatoire, principalement pour soulager les maux de dos.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18917-95-8
Formule moléculaire C14H18MgO10
Poids moléculaire (g/mol) 370.59
Numéro MDL MFCD01766176,MFCD00045815
Clé InChI NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium salicylate
CID PubChem 131674114
Nom IUPAC Magnésium ;2-acide hydroxybenzoïque ;2-oxidobenzoate ;hydrate
SMILES O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium salicylate tetrahydrate
Odeur Odorless
Quantité 2.5 kg
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,5672
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Poids de la formule 370.60 (298.60 Anhydrous)
Qualité Technique
Forme physique Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement