Learn More
Cible de pulvérisation en magnésium, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,95 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464795 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15464795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040859.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7439-95-4
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Mg
Numéro MDL MFCD00085308
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Nom IUPAC magnésium
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Pourcentage de pureté 99.95%