Learn More
Hydrate de sulfamate de magnésium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368158 250 g 250g
11348158 50 g 50g
11358158 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039381.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13770-91-7 | H4MgN2O6S2 | 216.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13770-91-7
Formule moléculaire H4MgN2O6S2
Numéro MDL MFCD00210632
Clé InChI YZVJHCGMTYDKFR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium disulfamate, magnesium sulfamate, magnesium disulphamate, sulfamic acid, magnesium salt 2:1, magnesium 2+ ion disulfamate
CID PubChem 166902
Nom IUPAC disulfamate de magnésium
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfamate hydrate
Quantité 250 g
SMILES NS(=O)(=O)[O-].NS(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Poids moléculaire (g/mol) 216.465
Poids de la formule 216.48 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre