Learn More
Trifluorométhanesulfonate de magnésium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Magnesium trifluoromethanesulfonate is used as a component of the electrolyte, as lewis acid resulted in largely decreased and reversed enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trifluorométhanesulfonate de magnésium est utilisé comme composant de l’électrolyte, car l’acide lewis a entraîné une réduction importante et inverse des énantiosélectivités.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium trifluoromethanesulfonate |
| Point de fusion | >310°C |
| Formule linéaire | Mg(CF3SO3)2 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN1759 |
| Beilstein | 705578 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 322.43 |
| Pourcentage de pureté | 98% |