Learn More
Copeaux de magnésium, jusqu’à 1 cm (0,4 po), Puratronic™, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360819 25 g 25g
11340819 5 g 5g
11350819 100 g 100g
11330819 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11360819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010630.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium turnings
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Granulométrie 1cm (0.4 in.) & down
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1869
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Puratronic