Learn More
Copeaux de magnésium, mailles de -4, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11373228 50 g 50g
11383228 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11373228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036193.18
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Quantité 50 g
Dimensions de la maille -4 9 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (metals basis)
Forme Copeaux