Learn More
Magnésium, copeaux, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347995
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347995 500 g 500g
11476750 100 g 100g
11466750 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11347995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08120.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Magnesium, turnings is used in solid state synthesis with Ca and Sn resulted in a new phase, Ca6.2Mg3.8Sn7, which has an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units. It is a component in die-casting, to remove sulfur in the production of iron and steel, the production of titanium in the Kroll process. It is widely used for manufacturing of mobile phones, laptop and tablet computers, cameras, and other electronic components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le magnésium en copeaux est utilisé dans la synthèse à l’état solide avec le Ca et le Sn qui résulte en une nouvelle phase, Ca6,2Mg3,8Sn7, présentant un type sans précédent de chaîne d’étain composé d’unités d’étain planaires carrées. Il s’agit d’un composant dans le moulage sous pression, afin d’éliminer le soufre dans la production de fer et d’acier et la production de titane dans le procédé de Kroll. Il est largement utilisé pour la fabrication de téléphones mobiles, d’ordinateurs portables et tablettes, d’appareils photo et d’autres composants électroniques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air, de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les acides, l’air, l’azote et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Note relative au nom turnings
Point de fusion 650°C
Point d’ébullition 1091°CC
Densité 1.738
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Numéro UN UN1869
Beilstein 4948473
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 24.305
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium turnings
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..