Learn More
Magnesiumacetylacetonate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31087430
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31087430 5 g
31078916 25 g
31081910 10 g
31084453 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31087430 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1369645g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesiumacetylacetonate
CAS 14024-56-7
Formule moléculaire C10H14MgO4
Numéro MDL MFCD00013497
Quantité 5 g
SMILES CC([CH-]C(C)=O1)=O[Mg+2]12O=C([CH-]C(C)=O2)C
Poids moléculaire (g/mol) 222.52
Pourcentage de pureté 98%