Learn More
Brannan™ Thermomètre min. / max. avec aimant de réglage
Description
- Double graduation de couleur rouge, bleue et noire pour les mesures en degrés Celsius et Fahrenheit
- Moulé en plastique gris avec un aimant de réglage
- Montage mural
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | Alcool |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en extérieur ou en serre |
| Hauteur (métrique) | 270 mm |
| Comprend | Aimant de réglage |
| Matériau | Cadre en plastique moulé |
| Remplissage du thermomètre | Alcool |
| Type de produit | Thermomètre min. / max. avec aimant de réglage |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Température min. (métrique) | -35°C |
| Plage de températures (métrique) | -35°C à +50°C |
| Afficher plus |