Learn More
Macherey-Nagel™ Système automatisé de purification d'ADN/ARN MagnetaPure 32 Plus
Description
- Le MagnetaPure 32 Plus est une plateforme automatisée d'extraction d'ADN/ARN à base de billes magnétiques, occupant un minimum d'espace sur la paillasse.
- Capable de traiter jusqu'à 32 échantillons simultanément
- Cet instrument autonome est facile à installer, à programmer et à utiliser.
- Les étapes de mélange, de transfert de billes magnétiques, de lavage et d'élution sont réalisées automatiquement, ce qui permet de gagner un temps précieux de manipulation.
- Le processus de purification peut être achevé en 20 à 60 minutes selon le type de NucleoMag le matériel utilisé et la complexité du programme
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) de traitement | 50 à 1000 μl |
| Capacité | 1 à 32 échantillons |
| Contenu et stockage | 1 pièce |
| À utiliser avec (application) | Système d’extraction automatisé pour la purification de l’ADN/ARN à base de billes magnétiques |
| Quantité | 1 pièce |