Learn More
Invitrogen™ Magnetic 96-Well Separator
Code produit 11612169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11612169 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11612169 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A14179
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le séparateur magnétique 96 puits est conçu pour permettre un retrait rapide et simple du surnageant des échantillons liés aux particules magnétiques et peut être utilisé manuellement ou comme partie intégrée d’une station de travail automatisée.
Le séparateur magnétique 96 puits est conçu pour permettre un retrait rapide et simple du surnageant des échantillons liés aux particules magnétiques et peut être utilisé manuellement ou comme partie intégrée d’une station de travail automatisée. Le séparateur magnétique 96 puits est un outil idéal pour les dosages biologiques singleplex et multiplex basés sur la technologie Luminex™ xMAP™. Ces dosages utilisent les microsphères Luminex™ MagPlex™ ou les microsphères magnétiques et les instruments MAGPIX™, Luminex™ 200™ ou FLEXMAP 3D™.
Remarque : Il est recommandé d’utiliser le séparateur magnétique 96 puits avec une plaque à fond plat à 96 puits standard, tel que Greiner, réf. n° 655096 ou équivalent (non fourni).
• Obtenez une rétention élevée et reproductible d’échantillons magnétiques liés à des microbilles avec la forte puissance magnétique du séparateur magnétique 96 puits
• Augmentez la récupération et la pureté des échantillons par rapport aux dosages à base de filtres avec des dosages à base de microbilles magnétiques
• Simplifiez et réduisez considérablement le temps de dosage cellulaire avec les dosages Luminex™ à base de microbilles magnétiques et le séparateur magnétique 96 puits
96 puits, accès à haut débit au monde des microsphères magnétiques
L’utilisation de microsphères magnétiques est devenue très répandue dans les domaines de la biologie, de la biotechnologie et d’autres disciplines bio-médicales. Les applications incluent le tri de cellules, l’isolement de l’ARN et de l’ADN, la préparation, la purification et le séquençage, ainsi que l’immunologie et une grande variété de techniques d’isolement pour les entités biologiques. Le séparateur magnétique 96 puits peut être utilisé dans une large gamme d’applications.
Les microbilles magnétiques vous permettent de faire plus avec votre temps
Les dosages de marque Novex™ pour le système MAGPIX™ sont construits sur la plateforme MagPlex™ de Luminex ou sur les microsphères magnétiques. Ces dosages tirent parti du flux de travail des microbilles magnétiques qui simplifie les étapes de nettoyage et réduit la variabilité des résultats. Ils sont compatibles avec les stations de nettoyage magnétique et sous vide ainsi qu’avec d’autres plateformes Luminex™ xMAP™. Le système MAGPIX™ peut également être utilisé avec des dosages à base de microbilles magnétiques Luminex™ provenant d’autres fournisseurs.
Plus de validation pour des résultats fiables
Conçus à partir de la technologie de microbilles xMAP™, les immunodosages de marque Novex™ sont conçus pour la détection simultanée d’analytes uniques ou multiples dans un seul échantillon biologique. MAGPIX™ et d’autres dosages Thermo Fisher Scientific qualifiés offrent des performances analytiques précises et des protocoles efficaces et faciles à suivre. En outre, les résultats analytiques quantitatifs obtenus avec les dosages de multiplexage de marque Novex™ sont régulièrement testés en comparaison avec des résultats ELISA correspondants afin d’assurer la corrélation des résultats.
Technologie Luminex™ xMAP™ : outil analytique efficace et éprouvé
Au cours des 10 dernières années, la technologie xMAP™ a été largementacceptée en tant qu’outil multiplex pour une utilisation dans une variété d’applications, notamment le profilage d’expression des protéines, le profilage d’expression génétique ciblé et la recherche sur les maladies. Les instruments Luminex™ 200™ ou FLEXMAP 3D™ utilisent la technologie xMAP™ en combinant des dosages à base de microbilles fluorescentes avec la cytométrie en flux, deux lasers, le traitement numérique en temps réel des signaux et le logiciel xPONENT™ pour distinguer la couleur des microbilles (analyte) et l’intensité de fluorescence du signal de dosage (PE).
Système MAGPIX™ : apporte la puissance du multiplex dans chaque laboratoire
Le système MAGPIX™ est également basé sur la technologie xMAP™ dans un nouvel instrument construit à partir de diodes électroluminescentes (LED) pour l’excitation, une caméra CCD pour la détection de microbilles et d’analytes et des processeurs de signaux numériques à grande vitesse. Le système MAGPIX™ est plus compact et plus robuste, offrant l’outil de multiplexage le plus économique disponible. La configuration simple et originale permet aux chercheurs d’effectuer rapidement des dosages individuels ou multiplex allant jusqu’à 50 cibles dans des échantillons biologiques uniques. Le système MAGPIX™ est simple et facile à utiliser : idéal aussi bien pour les nouveaux utilisateurs que pour les utilisateurs expérimentés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Novex
Contenu et stockage Contenu : Un séparateur magnétique 96 puits
  • Stockage : Température ambiante
  • À utiliser avec (application) Dosages de la technologie Luminex™ MAP™
    Quantité 1/boîte
    Format Plaque 96 puits
    Conditions d’expédition Température ambiante
    À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
    Type de produit Séparateur magnétique 96 puits