Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique ADR pour le transport
Code produit 11710234 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
1
1.4 1
1.5 1
1.6 1
3
4
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11710234 1 1 pièce
11770234 1.5 1 1 pièce
11740234 1.4 1 -
11700244 1.6 1 1 pièce
11790244 4 1 pièce
11760244 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11710234 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 223587
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Alternate Part Number ADR 1-297 *297-B0859
Comprend 1 Sign/Card
Matériau Plastique magnétique
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Type de montage Self-adhesive
À utiliser avec (application) Facility Identification
Hauteur (impériale) 11.69 in.
Hauteur (métrique) 297 mm
Largeur (impériale) 11.69 in.
Largeur (métrique) 297,00 mm
Forme Diamant
Langues Universal
Texte affiché 1
Type de produit Transport Sign
Couleur Noir sur orange