Learn More
Brady™ Autocollants en plastique magnétique
Code produit 11700264 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc sur rouge
Noir sur rouge
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11700264 Noir sur rouge 1 pièce
11760264 Blanc sur rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11700264 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 227591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.40€
    32.45€ / 1 pièces
    Économisez 5.95€
    15% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1A-297X297-B859
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Plastique magnétique
Hauteur (métrique) 297 mm
Largeur (métrique) 297 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 70°C
Forme Rhomboïde
Texte affiché Gaz inflammables 2
Type de produit Étiquette de transport de marchandises dangereuses
Couleur Noir sur rouge