Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 2.2B-297 *297-B0859 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Plastique magnétique |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Largeur (métrique) | 297 mm |
| Plage de températures (métrique) | -18°C à 70°C |
| Forme | Rhomboïde |
| Show More |