Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
Code produit 11754904 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
Inflammable au contact de l’eau 4
Inflammation spontanée 4
Liquide très inflammable 3
Solide inflammable 4
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
11754904 Solide inflammable 4 1 pièce
11794904 Inflammable au contact de l’eau 4 1 pièce
11734904 Liquide très inflammable 3 1 pièce
11774904 Inflammation spontanée 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11754904 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 258949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    32.64€ / 1 pièces
    Économisez 5.96€
    15% de réduction
En stock
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number ADR 4.1-297 *297-B0859
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description Plastique magnétique
Hauteur (métrique) 297 mm
Largeur (métrique) 297 mm
Forme Diamant
Texte affiché Solide inflammable 4
Type de produit Panneau pour transport
Couleur Rouge sur blanc