Learn More
Phenomenex™ Bouchons à vis magnétiques, 18 mm, avec septa, sans fente
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Technique : Accessoire
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Septum | PTFE / silicone |
| Taille du bouchon | 18 mm |
| Marking Spot | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchon |
| Septum Color | Bleues/blanches |