Description
Agitateur magnétique numérique sans chauffage, conçu pour l’agitation synchrone. La technologie à bobine magnétique offre une agitation silencieuse et homogène dans toutes les positions. La vitesse demeure constante même lorsque la charge change. La conception close et compacte permet un nettoyage facile et protège l’équipement contre la pénétration de liquides. Un tapis antidérapant transparent amovible est également inclus.
- Fonctionnement inversé réglable
- Bobines magnétiques exemptes d’usure
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
- Convient au fonctionnement en continu
- Plage de vitesses : 0 à 1200 tr/min
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0 à 1 200 tr/min |
| Positions d’agitation | 5 |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Affichage | LED |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 13 W |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 120 x 470 mm |
| Largeur (impériale) | 4,7 in |
| Largeur (métrique) | 120 mm |
| Afficher plus |