Learn More
Grant Instruments™ Mini-agitateur magnétique
Code produit 11481078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11481078 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11481078 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur MMS3000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mini-agitateur magnétique MMS-3000 Compact pour les procédures de laboratoire courantes.
Grâce à son fonctionnement silencieux et sa petite taille, il s’intègre parfaitement dans la plupart des espaces de travail de laboratoire.
  • Contrôle réglable de la vitesse : 0 à 3000 tr/min
  • Prise en charge de volumes allant jusqu’à 20 L
  • Fourni avec une tige d’agitateur
  • Fonctionnement silencieux, petite taille - s’adapte parfaitement à l’espace de travail
  • La plaque en acier inoxydable robuste fournit une surface de travail de 110 x 110 mm
  • Cadran gradué facile à utiliser
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 3 000 tr/min
Capacité 20 L
Tension 120/230 V
Hauteur (métrique) 75 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 185 mm
Poids (métrique) 1,5 kg