Learn More
Cowie Technology Magnetic Stirrer Bar Full Trace 65mm*13mm
Marque:  Cowie Technology FT001.265.13
Magnetic Stirrer Bar Full Trace 65mm*13mm
Code produit. 17780028
  • 5.15€ / 1 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-09-2026