Learn More
Heidolph™ Agitateurs magnétiques chauffants
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Puissance:
800 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Agitateur à plaque chauffante Heidolph MR Hei-Standard 20 L, température de plaque maximale 300°C, plaque en aluminium / céramique (KeraDisc), contrôle analogique, 1 position, diamètre de plaque 145 mm
- La plaque de chauffage unique en aluminium Kera-Disk™ offre des temps de chauffage rapides, et le revêtement en céramique ultra mince rend la plaque chauffante résistante aux produits chimiques et aux rayures !
- La capacité de chauffage étendue de 800 W réduit les temps de chauffe de 35 % par rapport aux autres unités de 600 W
- La plaque chauffante KeraDisc™ résistante aux produits chimiques permet un transfert de chaleur immédiat, ce qui entraîne des temps de chauffe rapides
- Le boîtier hermétique protège tous les composants mécaniques et électroniques des environnements agressifs
Spécification
Spécification
| Vitesse | 30 à 1 400 tr/min |
| Positions d’agitation | 11 |
| Puissance | 800 W |
| Diamètre (métrique) | 145 mm |
| Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 145 mm |
| Comprend | Magnétique |
| Modèle | Hei-PLATE |
| Plage de températures (métrique) | 20°C à 300°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Poids (métrique) | 3,28 kg |