Learn More
IKA™ Kit de barreaux d’agitation magnétique
Code produit 10393941 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement:
PTFE
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement Quantité Conditionnement
10393941 PTFE 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10393941 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0001358600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    146.00€ / 1 pièces
    Économisez 33.00€
    18% de réduction
En stock
Contient des barreaux d’agitation magnétiques IKAFLON™ et TRIKA™ revêtus de PTFE. Le kit de barreaux d’agitation magnétiques IKA™ se compose de barreaux d’agitation cylindriques assurant un mélange homogène et de barreaux d’agitation en forme de pyramide / grattoir pour le mélange d’échantillons difficiles à dissoudre ou pour empêcher la sédimentation.
Contient des barreaux d’agitation magnétiques IKAFLON™ et TRIKA™ revêtus de PTFE. Les extrémités arrondies des barreaux d’agitation magnétiques IKAFLON™ cylindriques assurent l’homogénéité du mélange. Les barreaux d’agitation magnétiques TRIKA™ 25 et 42 sont en forme de pyramide / grattoir pour le mélange d’échantillons difficiles à dissoudre ou pour empêcher la sédimentation.
Le kit se compose d’un exemplaire de chacun des éléments suivants :
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 10 (diamètre de 10 x 6 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 15 (diamètre de 15 x 6 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 20 (diamètre de 20 x 8 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 25 (diamètre de 25 x 8 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 30 (diamètre de 30 x 8 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 40 (diamètre de 40 x 8 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 50 (diamètre de 50 x 8 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique IKAFLON™ 80 (diamètre de 80 x 10 mm)
  • Barreau d’agitation magnétique TRIKA™ 25
  • Barreau d’agitation magnétique TRIKA™ 42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 10/15/20/25/30/40/50/80 IKAFLON™, 25/42 TRIKA™
Revêtement PTFE
Quantité 1 de chaque
Type Barreau d’agitation magnétique