Learn More
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques
Code produit 15329514 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 mm
12 mm
60 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
15329514 6 mm 3 mm 1 pièce
15339514 12 mm 4,5 mm 1 pièce
15389634 60 mm 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15329514 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00001062
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plongez-le dans un liquide pour produire un mouvement d’agitation. Les barreaux d’agitation magnétiques Velp Scientifica™ ne contaminent pas ni ne réagissent avec le mélange dans lequel ils se trouvent.
Plongez-les dans un liquide pour produire un mouvement d’agitation.Les barreaux d’agitation magnétique Velp Scientifica™ ne contaminent pas le mélange dans lequel ils se trouvent et ne réagissent pas avec.
  • Pour les applications d’agitation
  • Chimiquement inerte
Spécification
À utiliser avec (équipement) Agitateur magnétique chauffant VELP avec haut rond
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 6 mm
Type Barreau d’agitation