Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Magnet
Code produit 15552567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15552567 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Cet aimant génère un champ magnétique intense. À conserver à l’écart des stimulateurs cardiaques, des cartes de crédit, des cartes d’identité magnétiques, des montres, des écrans d’ordinateurs et des disques durs pour éviter d’endommager ces dispositifs.
Code produit 15552567 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MAG490210
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Cet aimant génère un champ magnétique intense. À conserver à l’écart des stimulateurs cardiaques, des cartes de crédit, des cartes d’identité magnétiques, des montres, des écrans d’ordinateurs et des disques durs pour éviter d’endommager ces dispositifs.
Destiné à être utilisé avec des tubes de polystyrène à fond rond de 12 x 75 mm (5 ml) et peut être utilisé pour séparer magnétiquement jusqu’à 2 x 108 cellules. Pour obtenir des instructions détaillées, suivre les protocoles fournis avec chaque kit de séparation.
Cet aimant est composé d’aimants de terre rares forts. Les aimants de terres rares sont sensibles à la chaleur au-dessus de 175°F (80°C). Maintenir à l’écart des sources de chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Aimant
À utiliser avec (équipement) Tubes de polystyrène à fond rond de 12 x 75 mm
Quantité 5 ml