Learn More
Magnolin, MedChemExpress
Code produit 16463916
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463916 25 mg
16451628 5 mg
16419218 10 mg
16404917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16463916 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1374
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Magnolin, a major component of Magnolia flos (Shin-Yi), inhibits the Ras/ERKs/RSK2 signaling axis by targeting the active pocket of ERK1 and ERK2 with IC50s of 87 nM and 16.5 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnolin
CAS 31008-18-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28O7
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC([C@H]2OC[C@]3([H])[C@@H](C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)OC[C@@]32[H])=C1
Poids moléculaire (g/mol) 416.46
Poids de la formule 416.46
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation