Learn More
Cytiva MagRack 6
Code produit 10147534 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10147534 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10147534 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28948964
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
À utiliser pour la préparation d’échantillons à petite échelle à l’aide de microbilles magnétiques. Cytiva Life Sciences™ MagRack 6 permet de traiter jusqu'à six échantillons dans des tubes à microcentrifuger de 1,5 ml.
Lorsque les tubes sont placés dans le rack, les microbilles magnétiques sont attirées par l’aimant en quelques secondes. Les tubes peuvent être verrouillés en position et le rack inversé, ce qui permet d’éliminer facilement les solutions usées entre les étapes du protocole, tandis que les microbilles magnétiques restent dans le tube.
Le rack est constitué d’un boîtier en aluminium anodisé avec une barre magnétique en plastique détachable contenant six aimants en néodyme.
  • Traitement rapide et simple pour les applications de purification et d’enrichissement du Mag Sepharose™
  • Pas besoin de centrifugation
  • Variez la quantité de microbilles pour répondre à des exigences spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons protéiques
Type de produit MagRack 6