Learn More
IBA Lifesciences MagStrep Strep-Tactin™ Perles XT
Code produit 17942451 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17942451 2 mL 2mL
17932451 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942451 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 25090002
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MagStrep Strep-Tactin™ Les billes XT sont des billes magnétiques (suspension à 5 %) destinées à purifier Strep-tag™ II ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion.
  • Peut être utilisé pour la purification par lots de protéines de fusion marquées strep, en format simple ou à haut débit.
  • Les billes présentent une faible liaison non spécifique aux protéines en raison de leur surface d'agarose et de leur haute spécificité. Strep-Tactin™ XT vers Strep-tag . Cela permet d'obtenir une pureté exceptionnelle de la protéine cible et fait des billes MagStrep un outil parfait pour l'isolement des protéines ou l'identification des complexes via des pull-downs, l'immunoprécipitation (IP) ou la co-immunoprécipitation (Co-IP).
  • MagStrep Strep-Tactin™ Les billes XT conviennent aux purifications rapides à petite échelle dans des tubes de réaction ainsi que dans des plaques à 96 puits.
  • Les billes peuvent être séparées facilement et rapidement grâce à un séparateur magnétique. Cela élimine le besoin de centrifugation et réduit à zéro le risque de perturber le culot ou de perdre des billes lors de l'étape de lavage.
  • L’élution des protéines ou complexes cibles peut être déclenchée dans des conditions modérées avec le tampon BXT contenant de la biotine ou dans des conditions de dénaturation par ébullition dans un tampon de chargement de gel SDS.
Spécification
Formule Suspensión al 5% (v/v) en PBS con azida sódica al 0,1% (p/v)
Type de support 6% Agarosa, Reticulada
Granulométrie 20 à 40 μm
Forme Pâte de résine
Cible Twin-Strep-tag Ou Strep-tag II
Type Microbilles magnétiques d’agarose
Capacité (métrique) 2 mL
Usage exclusivement réservé à la recherche