Learn More
Eppendorf™ Cordon secteur/alimentation, 230 V, 50 Hz (UE)
Code produit 30040078 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz (UE)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
30040078 230 V/50 Hz (UE) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30040078 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0013563934
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cordon d'alimentation : 230 V, 50 Hz (UE)
  • 230 V
  • 50 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cordon d’alimentation
Alimentation électrique 230 V/50 Hz (UE)