Learn More
3M™ Mini-boudin de sorbant d’entretien
Description
- Placez-le autour de l’équipement pour contenir les déversements et éviter que les fuites ne se répandent aux zones de travail adjacentes
- Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
- Favorise un environnement de travail plus propre et plus sûr
- Très facile à utiliser et à récupérer
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 11,89 gal. |
| Type | Mini-boudin absorbant |
| Modèle | M-M1003 |
| Quantité d’emballage | 4 / boîte |
| Dimensions (L x l) | 370 x 7,6 cm |
| Longueur (métrique) | 370 cm |
| Largeur (métrique) | 76 mm |