Learn More
3M™ Rouleau absorbant de maintenance
Code produit 17128550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
400 mm
960 mm
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17128550 400 mm 1 rouleau
17158600 960 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17128550 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000001950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un renfort tissé sur un côté augmente la résistance et permet d’éliminer le peluchage. Disponibles dans des largeurs pratiques qui sont parfaites pour doubler les tiroirs, couvrir les paillasses ou protéger les zones plus larges contre le brouillard et la
  • Conçu pour une utilisation dans et autour de la zone de travail pour capturer les fuites et les gouttes
  • Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
  • Très facile à utiliser et à récupérer
  • Conçu pour couvrir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Capacité (impériale) 34,8 gal.
Capacité (métrique) 131,7 L
Type Rouleau absorbant
À utiliser avec (application) Sécurité sur le lieu de travail
Modèle M-B2001
Dimensions (L x l) 45,7 x 0,40 m
Longueur (impériale) 150 pi
Longueur (métrique) 45,7 m
Largeur (impériale) 15,5 in
Largeur (métrique) 400 mm