Learn More
Brand™ Chambre de numération Malassez
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Quantité:
1Each
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le quadrillage est rectangulaire, couvrant une surface de 5 mm2.
- Les grands rectangles mesurent 0,25 x 0,20 = 0,05 mm2, chacun étant divisé en 20 mini-carrés avec une surface de 0,0025 mm2.
- Couramment utilisée pour compter les nématodes ou les cellules dans le liquide céphalorachidien.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de comptage |
| Quantité | 1Each |
| Profondeur (métrique) | 0,2mm |
| À utiliser avec (application) | Numération des cellules dans le fluide cérébro-spinal ou des nématodes. |