Learn More
Colder Products Company Luer masculin sans genre MicroCNX Connecteur
Code produit 30968813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
30968813 Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30968813 Fournisseur Colder Products Company Code fournisseur CNX170LMHT
Expédition estimée: 25-01-2027
MicroCNX™ Les connecteurs sont les seuls micro-connecteurs aseptiques qui offrent une méthode simple et efficace pour connecter les tubes dans les assemblages de bioproduction de petit format.
  • Le MicroCNX Cette gamme de connecteurs est spécialement conçue pour les conditions difficiles du transfert de milieux biologiques dans les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.
  • Le connecteur est disponible dans une gamme de tailles de tubes ; une option de connexion Luer permet de créer une connexion stérile et fermée sur une connexion Luer existante ; et la version ULT est idéale pour les assemblages de cassettes de congélation cryogénique ou pour la connexion à des tubes en PVC.
  • Finition : Blanc moulé
  • Plage de pression : jusqu’à 43,5 psi, 3 bar
  • Flottant librement
  • Plage de température : 34 °F à 104 °F (1 °C à 40 °C)
  • Options d'étanchéité : Silicone, vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
  • Sans valve
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polycarbonate
Stérilité Non stérile
Couleur Blanc, Bleu
Type de produit Connecteur