Learn More
Value Plastics Embout Luer mâle avec bague de verrouillage intégrée vers embout cannelé série 200
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Les verrous rotatifs minimisent la torsion et le pliage des tubes lors de la mise en place. Les joints coniques sont fiables et simples d'utilisation. Faciliter les configurations à usage unique qui minimisent les temps d'arrêt
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | non-DEHP ;non-phthalate ;RoHS |
| Diamètre (impériale) interne | 0,125 po |
| Matériau | Nylon |
| Admission | Conector macho Luer x espiga para manguera |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.