Learn More
Value Plastics Adaptateurs de filetage Luer mâle à bague de verrouillage intégrale vers filetage NPT(M)
Code produit 30053312 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/4-18 NPT(M)
1/8-27 NPT(M)
Matériau (joint):
Nylon
Polypropylène
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Matériau (joint) unitSize
30053312 1/4-18 NPT(M) Nylon 25 pièces
30053162 1/8-27 NPT(M) Polypropylène 25 pièces
30053634 1/4-18 NPT(M) Polypropylène 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30053312 Fournisseur Value Plastics Code fournisseur 5011993
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prévenir les fuites grâce au mécanisme de bague de verrouillage intégrée
Passez facilement d'un raccord Luer à un raccord fileté. Les raccords Luer permettent une connexion par verrouillage par rotation simple mais sûre. NPT Les raccords filetés sont conçus pour assurer une étanchéité parfaite sous pression.
Spécification
Certifications/Conformité non-DEHP ;non-phthalate ;RoHS
Diamètre du filetage 1/4-18 NPT(M)
Matériau (joint) Nylon
Type de produit Anillo de bloqueo integral Luer macho hexagonal