Learn More
Value Plastics Adaptateurs de filetage Luer mâle à bague de verrouillage intégrale vers filetage NPT(M)
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Passez facilement d'un raccord Luer à un raccord fileté. Les raccords Luer permettent une connexion par verrouillage par rotation simple mais sûre. NPT Les raccords filetés sont conçus pour assurer une étanchéité parfaite sous pression.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Diamètre du filetage | 1/4-18 NPT(M) |
| Matériau (joint) | Polypropylène |
| Type de produit | Anillo de bloqueo integral Luer macho hexagonal |