Learn More
Value Plastics Luer Slip mâle vers barbelé série 200
Code produit 30054302 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
3/32 po
Matériau (joint):
Nylon
Polypropylène
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Matériau (joint) unitSize
30054302 1/16 in Polypropylène 25 pièces
30053075 0,125 po Polypropylène 25 pièces
30054143 3/32 po Polypropylène 25 pièces
30054079 0,125 po Nylon 25 pièces
30053226 1/16 in Nylon 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30054302 Fournisseur Value Plastics Code fournisseur 5012077
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une connexion sécurisée sous pression avec des barbes de la série 200
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. Les arêtes barbelées assurent une bonne adhérence à l'intérieur des tubes flexibles. Les raccords Luer à glissement permettent une connexion simple mais sûre
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP
Diamètre (impériale) interne 1/16 in
Admission Luer Slip macho, espiga para manguera
Matériau (joint) Polypropylène