Learn More
Value Plastics Adaptateur Luer mâle vers Luer femelle
Code produit 30053554 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (joint):
Polycarbonate
Polypropylène
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (joint) Conditionnement
30053554 Polycarbonate 25 pièces
30053268 Polypropylène 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30053554 Fournisseur Value Plastics Code fournisseur 5012006
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les raccords Luer permettent une connexion simple mais sûre
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. La conception du filetage assure une fermeture sécurisée empêchant —toute contamination. Conforme à la norme ISO-594-1 et ISO Normes 594-2
Spécification
Certifications/Conformité non-DEHP ; non-phthalate ; RoHS ; FDA
Admission Deslizamiento Luer macho, rosca Luer hembra
Matériau (joint) Polycarbonate