Description
Les raccords Luer permettent une connexion simple mais sûre. Idéal pour obturer un système de transfert de fluides. Connexion et déconnexion rapides grâce à la conception Slip Luer
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Admission | Luer Slip macho, tapón, cerrado en el agarre |
| Matériau (joint) | Polypropylène |