Learn More
Maleic Acid, MedChemExpress
Code produit 16472708
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472708 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16472708 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0367
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Maleic Acid is a Glutamate Decarboxylase (GAD) inhibitor of E. coli and L. monocytogenes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic Acid
CAS 110-16-7
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H4O4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (861.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation