Learn More
Acide maléique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Maleic Acid |
| CAS | 110-16-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C4 H4 O4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (Z)-but-2-ènedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.07 |
| Afficher plus |