Learn More
Anhydride maléique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434823 5000 g 5000g
11424823 250 g 250g
11414823 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12178.0I
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Maleic anhydride is used in the preparation of unsaturated polyester resins, 4-butanediol, fumairc acid, tetrahydrofuran and gamma-butyrolactone. It is also used as lubricating oil additives, dispersants, artificial sweeteners, flavor enhancements, floor polishes and corrosion inhibitors. It finds application in personal care products like hair sprays. Further, it is used in water treatment chemicals, detergents, pharmaceuticals and copolymers. It is an active substrate for Diels-Alder reactions and dimerizes to form cyclobutane tetracarboxylic dianhydride .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼanhydride maléique est utilisé dans la préparation de résines polyester non saturées, de 4-butanediol, dʼacide fumairc, de tétrahydrofurane et de gamma-butyrolactone. Il est également utilisé comme additifs dʼhuile de lubrification, dispersants, édulcorants artificiels, améliorations de la saveur, cires à plancher et inhibiteurs de corrosion. Il est utilisé dans les produits de soins personnels comme les pulvérisateurs de cheveux. De plus, il est utilisé dans les produits chimiques de traitement de lʼeau, les détergents, les produits pharmaceutiques et les copolymères. Il sʼagit dʼun substrat actif pour les réactions Diels-Alder et se dimérise pour former du dianhydride tétracarboxylique cyclobutane.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, lʼacétone et le dioxane. Légèrement soluble dans le méthanol, le chloroforme et le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs puissants, les métaux alcalins et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-31-6
Formule moléculaire C4H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 98.06
Numéro MDL MFCD00005518
Clé InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
CID PubChem 7923
ChEBI CHEBI:474859
Nom IUPAC Furane-2,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic anhydride
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 202°C
Point d’éclair 103°C (217°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2215
Beilstein 106909
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,5704
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone and dioxane. Slightly soluble in methanol,chloroform and benzene.
Poids de la formule 98.06
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic anhydride