Learn More
Anhydride maléique, 99 %, pastilles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12694317 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12694317 25 g Flacon en plastique 25g
12634937 1 kg Flacon en plastique 1kg
12695995 5 kg Récipient en plastique 5kg
12654937 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12694317 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125240250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-31-6
Formule moléculaire C4H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 98.06
Numéro MDL MFCD00005518
Clé InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
CID PubChem 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic anhydride
Point de fusion 52.0°C to 55.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Merck Index 15,5768
Gravité spécifique 1.48
Informations sur la solubilité Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen
Nom IUPAC Furane-2,5-dione
Viscosité 1.6 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 98.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.