Learn More
Anhydride maléique, briquettes,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16574324 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16574324 25 g 25g
16554324 1 kg 1kg
16564324 5 kg 5kg
16584324 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16574324 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465660250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.25€
    23.50€ / 25g
    Économisez 0.75€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-31-6
Formule moléculaire C4H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 98.06
Numéro MDL MFCD00005518
Clé InChI FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2,5-dihydrofuran-2,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic anhydride
Point de fusion 52.0°C to 55.0°C
Point d’ébullition 200.0°C
Point d’éclair 102°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen
Viscosité 1.6 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 98.06