Learn More
Anhydride maléique, TRC
Code produit 30483059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM124400100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleic anhydride
CAS 108-31-6
Formule moléculaire C4 H2 O3
Quantité 100 g
Synonyme 2,5-Furandione, Maleic anhydride (8CI), 2,5-Dihydrofuran-2,5-dione, A 1018, BM 10, Baolilong A 1018, Crystal Man, Crystal Man AB, Dihydro-2,5-dioxofuran, GR 216, HA 59, HG 3-993-76, M 116389, M 188, Maleic acid anhydride, NSC 137651, NSC 137652, NSC 137653, NSC 9568, Nourymix MA 901, SY-A, Toxilic anhydride, WS 8201, cis-Butenedioic anhydride
Formule InChI InChI=1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Nom IUPAC furane-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 98.06
Poids de la formule 98.0004