Learn More
Hydrazide maléique, 97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
L’hydrazide maléique est un régulateur synthétique de croissance des plantes, largement utilisé pour contrôler la croissance et induire la dormance dans certaines cultures.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4,5 g/l).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Maleic hydrazide |
| Point de fusion | ∼305°C (decomposition) |
| Densité | 1.6 |
| Point d’éclair | 300°C (572°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 112223 |
| Merck Index | 14,5705 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (4.5g/L). |
| Poids de la formule | 112.09 |
| Pourcentage de pureté | 97% |