Learn More
Maléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418840
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418840 5 g 5g
11428840 25 g 25g
11424504 50 g 50g
11434504 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11418840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13135.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339.10 g/mol
Reacts quantitatively with sulfhydryl groups.Maleimide is used to immobilize the bovine serum albumin-boronic acid conjugates in association with silica beads. Its nanoparticle surface favors the conjugation with cell penetration peptides. It is involved in Rhodium-catalyzed conjugate arylation with arylboronic acids. It is actively involved in Michael additions and Diels-Alder reactions by the addition across the double bond. It acts as crosslinking reagents in polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réagit quantitativement avec les groupes sulfhydryle. Le maléimide est utilisé pour immobiliser les conjugués d’acide boronique d’albumine de sérum bovin en association avec des microbilles de silice. La surface de ses nanoparticules favorise la conjugaison avec les peptides de pénétration cellulaire. Il est impliqué dans l’arylation de conjugués catalysés par rhodium avec les acides arylboroniques. Il participe activement aux ajouts de Michael et aux réactions de Diels-Alder par l’ajout au sein de la double liaison. Il agit comme un réactif de réticulation dans la chimie des polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-59-3
Formule moléculaire C8H4AgKN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 339.10
Numéro MDL MFCD00005494
Clé InChI KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
CID PubChem 10935
ChEBI CHEBI:16072
Nom IUPAC pyrrole-2,5-dione
SMILES [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Maleimide
Point de fusion 90°C to 94°C
Densité 1.249
Point d’ébullition 97°C to 103°C (5 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 106910
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 97.07
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Maleimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrole-2,5-dione