Learn More
Bochem™ Pince pour statif standard en fonte malléable avec bouchon en liège
Code produit 10069000
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
Longueur (métrique):
150 mm
Matériau:
Fonte malléable
Type:
Pince du support
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Matériau Type unitSize
10069000 60 mm 150 mm Fonte malléable Pince du support 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10069000 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5463
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en fonte malléable. La pince pour statif standard en fonte malléable BOCHEM™ comprend un bouchon en liège.
  • Fonte malléable
  • Comprend le doigt avec du liège
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince du support
Matériau Fonte malléable
Diamètre (métrique) 60 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Diamètre (métrique) intérieur 60 mm