Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inoxydable malléable
Description
- Construction en acier inoxydable de type 304
- Malléable
- Stérile
- Jetable
- 100/boîte, 20 x 5/sachet stérile
Specifications
Specifications
| Type de produit | Aiguille d’alimentation vétérinaire |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Alimentation vétérinaire |
| Jauge | 20G |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (impériale) | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) de la bille | 1,9 mm |